L-Threonin
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Synonyme:
(2S,3R)-(-)-Threonine, H-Thr-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
22407-1
22407-2
BMOL22407-1EA
0
EUR
BMOL22407-1
BMOL22407-2
L-Threonin
L-Threonin
Formel:
C₄H₉NO₃ Molekulargewicht: 119.12 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064270 CAS-Nummer: 72-19-5 EINECS: 200-774-1 |