L-Threonin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (2S,3R)-(-)-Threonine, H-Thr-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
89179-10G 89179-250G 89179-50G
SIAL89179-10GEA 61.3 EUR
SIAL89179-10G SIAL89179-250G SIAL89179-50G
L-Threonin, Sigma-Aldrich®
L-Threonin
Formel: C₄H₉NO₃
Molekulargewicht: 119.12 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064270
CAS-Nummer: 72-19-5
EINECS: 200-774-1