(S)-(+)-2-Aminobuttersäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: H-Abu-OH, L-alpha-Amino-N-Butyric acid, L-2-Aminobutyric acid, (S)-2-Aminobutanoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
A1879-1G A1879-5G
SIALA1879-1GEA 117 EUR
SIALA1879-1G SIALA1879-5G
(S)-(+)-2-Aminobuttersäure, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Aminobuttersäure
Formel: C₄H₉NO₂
Molekulargewicht: 103.12 g/mol
MDL Number: MFCD00064415
CAS-Nummer: 1492-24-6
EINECS: 216-083-3