Palladium(II)sulfat Dihydrat ≥99,995% (Metall-Basis), Premion®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
43698.03 43698.06
43698.03EA 212 EUR
43698.03 43698.06
Palladium(II)sulfat Dihydrat ≥99,995% (Metall-Basis), Premion®
Palladium(II)sulfat Dihydrat
Purity: 99.995% CAS No.: 13444-98-9 Molecular Formula: O4PdS.2H2O Formula Weight: 238.51 (202.48anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Red to brown Melting Point: dec. UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011173
Formel: O₄PdS·2H₂O
Schmelzpunkt: Zersetzung
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011173
CAS-Nummer: 13444-98-9
EINECS: 236-957-8
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,III