Dinatriummalonat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Sodium malonate dibasic, Malonic acid disodium salt
44841.14 44841.22
44841.14EA 42.6 EUR
44841.14 44841.22
Dinatriummalonat ≥99%
Dinatriummalonat
Purity: 99% CAS No.: 141-95-7 Molecular Formula: CH2(COONa)2 Formula Weight: 148.03 Physical Form: Powder
Formel: C₃H₂Na₂O₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002708
CAS-Nummer: 141-95-7
EINECS: 205-514-0