1-Ethyl-4-piperidon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Ethylpiperidin-4-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
279501-25G 279501-100G
SIAL279501-25GEA 81.6 EUR
SIAL279501-25G SIAL279501-100G
1-Ethyl-4-piperidon, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-4-piperidon
Formel: C₇H₁₃NO
MDL Number: MFCD00013356
CAS-Nummer: 3612-18-8
EINECS: 222-781-9