Ethyl-4-brombutyrat 97+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 4-bromobutyrate
173351000 173355000 173350025
ACRO173351000EA 76.9 EUR
ACRO173351000 ACRO173355000 ACRO173350025
Ethyl-4-brombutyrat 97+%
Ethyl-4-brombutyrat
Formel: C₆H₁₁BrO₂
Siedepunkt: 80…82 °C (10 mmHg)
Dichte: 1.36 g/cm³
Flammpunkt: 90 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000259
CAS-Nummer: 2969-81-5
EINECS: 221-005-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %