Ethyl-4-brombutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ethyl 4-bromobutyrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
167118-250G 167118-50G
SIAL167118-250GEA 198 EUR
SIAL167118-250G SIAL167118-50G
Ethyl-4-brombutyrat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4-brombutyrat
Formel: C₆H₁₁BrO₂
MDL Number: MFCD00000259
CAS-Nummer: 2969-81-5
EINECS: 221-005-6