3'-Trifluormethoxyacetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3'-(Trifluoromethoxy)acetophenone, 1-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1-ethanone, 1-Ethanoyl-3-(trifluormethoxy)benzol
SB01485.1
SB01485.10
MAYBSB01485.1EA
0
EUR
MAYBSB01485.1
MAYBSB01485.10
3'-Trifluormethoxyacetophenon
3'-Trifluormethoxyacetophenon
Formel:
C₉H₇F₃O₂ |
MDL Number:
MFCD00042403 CAS-Nummer: 170141-63-6 |