Cytosin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Aminopyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-2-pyrimidinol
C3506-100G
C3506-10G
C3506-1G
C3506-25G
C3506-5G
SIALC3506-100GEA
998
EUR
SIALC3506-100G
SIALC3506-10G
SIALC3506-1G
SIALC3506-25G
SIALC3506-5G
Cytosin, Sigma-Aldrich®
Cytosin
Formel:
C₄H₅N₃O Molekulargewicht: 111.1 g/mol Schmelzpunkt: 313…316 °C Dichte: 0.99771 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006034 CAS-Nummer: 71-30-7 EINECS: 200-749-5 Merck Index: 13,02824 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...