3-(o-Tolyl)propionsäure 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(2-Methylphenyl)propionic acid, 2-Methylhydrocinnamic acid, 3-(2-Methylphenyl)propanoic acid
H34375.03 H34375.09
H34375.03EA 35.9 EUR
H34375.03 H34375.09
3-(o-Tolyl)propionsäure 96%
3-(o-Tolyl)propionsäure
Purity: 96% CAS No.: 22084-89-5 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Melting Point: 101-103° MDL No.: MFCD00079773
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Schmelzpunkt: 101…103 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00079773
CAS-Nummer: 22084-89-5