1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 1-n-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, [BMIM] [BF4]
711748-100G
711748-1KG
SIAL711748-100GEA
187
EUR
SIAL711748-100G
SIAL711748-1KG
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Formel:
C₈H₁₅BF₄N₂ Molekulargewicht: 226.02 g/mol Siedepunkt: ∼200 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –71 °C Dichte: 1.2 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >110 °C |
MDL Number:
MFCD03095449 CAS-Nummer: 174501-65-6 |