1-Butyl-3-methylimidazoliumiodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
713066-50G
713066-5G
SIAL713066-50GEA
344
EUR
SIAL713066-50G
SIAL713066-5G
1-Butyl-3-methylimidazoliumiodid, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazolium iodide
Formel:
C₈H₁₅IN₂ Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 223 °C |
MDL Number:
MFCD08276307 CAS-Nummer: 65039-05-6 |