Stärke, löslich (aus Kartoffel)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
A11961.36 A11961.0E
A11961.36EA 66.9 EUR
A11961.36 A11961.0E
Stärke, löslich (aus Kartoffel)
Stärke, löslich
CAS No.: 9005-84-9 Odour: Odourless Melting Point: 256-258° dec. Merck Reference: 14,8799 MDL No.: MFCD00082026
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Molekulargewicht: 162.14 g/mol
Schmelzpunkt: 256…258 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 14,8799