4-Brom-2-fluorpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
722421-1G 722421-5G
SIAL722421-1GEA 32.6 EUR
SIAL722421-1G SIAL722421-5G
4-Brom-2-fluorpyridin, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₃BrFN
MDL Number: MFCD04112504
CAS-Nummer: 128071-98-7
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III