2-Methyl-2-Butanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: tert-Amyl alcohol, tert-Pentyl alcohol, tert-Pentanol

721123-100ML 721123-1L
SIAL721123-100MLEA 97.5 EUR
SIAL721123-100ML SIAL721123-1L
2-Methyl-2-Butanol, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-2-Butanol
Formel: C₅H₁₂O
Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –8.4 °C
Dichte: 0.806 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 20 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004478
CAS-Nummer: 75-85-4
EINECS: 200-908-9
UN-Nummer: 1105
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07218

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR