3-Isobutyl-1-methylxanthin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2,6-Dihydroxy-3-isobutyl-1-methylpurine, IBMX, 3,7-Dihydro-3-isobutyl-1-methyl-1H-purine-2,6-dione, 3-Isobutyl-1-methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione

I7018-100MG I7018-250MG I7018-1G
SIALI7018-100MGEA 193 EUR
SIALI7018-100MG SIALI7018-250MG SIALI7018-1G
3-Isobutyl-1-methylxanthin, Sigma-Aldrich®
3-Isobutyl-1-methylxanthin
Formel: C₁₀H₁₄N₄O₂
Molekulargewicht: 222.25 g/mol
Schmelzpunkt: 200…201 °C
MDL Number: MFCD00005584
CAS-Nummer: 28822-58-4
EINECS: 249-259-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR