α,α,α-Trifluor-o-toluidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(Trifluoromethyl)aniline, 2-Aminobenzotrifluoride
A41607-100G
A41607-5G
SIALA41607-100GEA
55.7
EUR
SIALA41607-100G
SIALA41607-5G
α,α,α-Trifluor-o-toluidin, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluor-o-toluidin
Formel:
C₇H₆F₃N Siedepunkt: 175 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –33 °C Dichte: 1.282 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007718 CAS-Nummer: 88-17-5 EINECS: 201-806-7 UN-Nummer: 2942 ADR: 6.1,III |