5-Sulfosalicylsäure Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
S3147-100G S3147-500G
SIALS3147-100GEA 88.7 EUR
SIALS3147-100G SIALS3147-500G
5-Sulfosalicylsäure Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Formel: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
Schmelzpunkt: 224 °C
Dichte: 1,695 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 150 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149540
CAS-Nummer: 5965-83-3
EINECS: 202-555-6
UN-Nummer: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09054
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69e00688850e885438e2fdd9a62f6d564ebf6ae8&vid=6a3840cf38254959a0062041e9a84fa6740b1288&prid=web&clid=SAPDAM