Ammoniumperoxodisulfat (APS), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
A3678-100G
A3678-25G
SIALA3678-100GEA
186
EUR
SIALA3678-100G
SIALA3678-25G
Ammoniumperoxodisulfat (APS), Sigma-Aldrich®
Ammoniumperoxodisulfat (APS)
Formel:
(NH₄)₂S₂O₈ Schmelzpunkt: 120 °C Dichte: 1.98 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003390 CAS-Nummer: 7727-54-0 EINECS: 231-786-5 UN-Nummer: 1444 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,00545 |