tri-Kaliumcitrat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Potassium citrate tribasic monohydrate, Citric acid tripotassium salt monohydrate, Tripotassium citrate monohydrate, Tripotassium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate monohydrate
60153-500G-F 60153-1KG-F
SIAL60153-500G-FEA 78.8 EUR
SIAL60153-500G-F SIAL60153-1KG-F
tri-Kaliumcitrat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
tri-Kaliumcitrat Monohydrat
Formel: HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O
Molekulargewicht: 324.41 g/mol
Schmelzpunkt: 230
Dichte: 1.98 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00150442
CAS-Nummer: 6100-05-6
EINECS: 212-755-5
Merck Index: 13,07706
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc3e6bae942870a760ea6cb418203db7458ff3dc&vid=2c2580a7bfc83e60c4dfca9f8af4ac3b3db56b27&prid=web&clid=SAPDAM