L(-)-Glutathion (oxidierte Form)
Lieferant: Roth Carl
Synonyme:
L(-)-Glutathione, oxidized, Bi(glutathion-S-yl), GSSG, Glutathiol, Oxidized Glutathione (GSSG), Glutathione oxidized, (2S,2'S)-5,5'-(((2R,2'R)-Disulphanediylbis(1-((carboxymethyl)amino)-1-oxopropane-3,2-diyl))bis(azanediyl))bis(2-amino-5-oxopentanoic acid)
6378.1
6378.2
ROTH6378.1EA
0
EUR
ROTH6378.1
ROTH6378.2
L(-)-Glutathion (oxidierte Form)
L(-)-Glutathion (oxidierte Form)
Formel:
C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂ Schmelzpunkt: 185 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00063106 CAS-Nummer: 27025-41-8 EINECS: 248-170-7 |