Mangan(II)chlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Manganese dichloride

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

244589-10G 244589-250G 244589-50G
SIAL244589-10GEA 70.5 EUR
SIAL244589-10G SIAL244589-250G SIAL244589-50G
Mangan(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Mangan(II)chlorid
Formel: MnCl₂
Molekulargewicht: 125.84 g/mol
Siedepunkt: 1190
Schmelzpunkt: 650
Dichte: 2.98 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011114
CAS-Nummer: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
UN-Nummer: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,05768

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR