Mangan(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Manganese dichloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
429449-25G
429449-5G
SIAL429449-25GEA
288
EUR
SIAL429449-25G
SIAL429449-5G
Mangan(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Mangan(II)chlorid
Formel:
MnCl₂ Molekulargewicht: 125.84 g/mol Siedepunkt: 1190 Schmelzpunkt: 650 Dichte: 2.98 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011114 CAS-Nummer: 7773-01-5 EINECS: 231-869-6 UN-Nummer: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,05768 |