Guajacol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, 2-Methoxyphenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
G5502-100G G5502-1KG G5502-250G
SIALG5502-100GEA 49.6 EUR
SIALG5502-100G SIALG5502-1KG SIALG5502-250G
Guajacol, Sigma-Aldrich®
Guajacol
Formel: C₇H₈O₂
Molekulargewicht: 124.14 g/mol
Siedepunkt: 205
Schmelzpunkt: 28…32 °C
Dichte: 1.1534 g/cm³ (0 °C)
Flammpunkt: 82
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002185
CAS-Nummer: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04568