Anisol 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
153920010
153920050
153922500
153920025
ACRO153920010EA
68.8
EUR
ACRO153920010
ACRO153920050
ACRO153922500
ACRO153920025
Anisol 99%, rein
Anisol
Formel:
C₇H₈O Siedepunkt: 154 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –37 °C Dichte: 0.99 g/cm³ Flammpunkt: 45 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008354 CAS-Nummer: 100-66-3 EINECS: 202-876-1 UN-Nummer: 2222 ADR: 3,III Merck Index: 13,00672 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5160 to 1.5190 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |