4-Nitroanisol 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
147020050 147022500
ACRO147020050EA 21.9 EUR
ACRO147020050 ACRO147022500
4-Nitroanisol 99+%
4-Nitroanisol
Formel: C₇H₇NO₃
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 51…53 °C
Dichte: 1,23 g/cm³
Flammpunkt: 130 °C
MDL Number: MFCD00007327
CAS-Nummer: 100-17-4
EINECS: 202-825-3
UN-Nummer: 3458
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06682
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green to brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 53 °C
GC ≥99.0 %