1,4-Dinitrobenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A10293.06 A10293.14 A10293.22
A10293.06EA 50.1 EUR
A10293.06 A10293.14 A10293.22
1,4-Dinitrobenzol ≥98%
1,4-Dinitrobenzol
Purity: 98+% CAS No.: 100-25-4 Molecular Formula: C6H4N2O4 Formula Weight: 168.11 Flash Point: 150°(302°F) Melting Point: 172-176° Boiling Point: 299° Beilstein Reference: 1105828 Merck Reference: 14,3273 UN No.: 3443 MDL No.: MFCD00007314
Formel: C₆H₄N₂O₄
Siedepunkt: 299 °C
Schmelzpunkt: 172…176 °C
Dichte: 1.625
Flammpunkt: 150 °C (302 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007314
CAS-Nummer: 100-25-4
EINECS: 202-833-7
UN-Nummer: 3443
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,3273