1,4-Dinitrobenzol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
408650050
408650250
ACRO408650050EA
48.7
EUR
ACRO408650050
ACRO408650250
1,4-Dinitrobenzol 98%
1,4-Dinitrobenzol
Formel:
C₆H₄N₂O₄ Siedepunkt: 299 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 173…175 °C Dichte: 1.63 g/cm³ Flammpunkt: 150 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007314 CAS-Nummer: 100-25-4 EINECS: 202-833-7 UN-Nummer: 3443 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,03301 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Ochre to orange Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 171 to 175 °C |
GC | ≥97.5 % |