4-Nitroanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
p-Nitroaniline, pNA
A10369.0B
A10369.0I
A10369.30
A10369.0BEA
126
EUR
A10369.0B
A10369.0I
A10369.30
4-Nitroanilin ≥98%
4-Nitroanilin
Purity: 98%
CAS No.: 100-01-6
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Flash Point: 165°(329°F)
Odour: Amine-like
Boiling Point: 260°/100mm
Solubility: Soluble in hot water and alcohol
Beilstein Reference: 508690
Merck Reference: 14,6584
UN No.: 1661
MDL No.: MFCD00007858
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Siedepunkt: 260 °C (100 mmHg) Schmelzpunkt: 147…149 °C Dichte: 1.437 Flammpunkt: 165 °C (329 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007858 CAS-Nummer: 100-01-6 EINECS: 202-810-1 UN-Nummer: 1661 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,6584 |