Diagnose-Fläschchen, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
219371 W216375 W216377 W219366 W216376 W219365
WHEA219371EA 2160 EUR
WHEA219371 WHEAW216375 WHEAW216377 WHEAW219366 WHEAW216376 WHEAW219365
Diagnose-Fläschchen, WHEATON®
Vials
Diese Fläschchen bestehen gemäß den Anforderungen der Norm USP Typ I aus Borosilikatglas. Aufgrund der Gestaltung des Schraubgewindes sind keine Bördelwerkzeuge erforderlich.
  • Alternativ zu Serumfläschchen und Vials
  • Ideal für Lyophilisation
  • Geeignet für I-Loc™-Verschluss oder Schraubkappe mit Stopfen mit dünnem Flansch
  • Stoßfestigkeit durch dickwandiges Glas