Behälter mit Schraubverschluss
Lieferant: KARTELL
5623 5621 0563200 5633
KART5623EA 452 EUR
KART5623 KART5621 KART0563200 KART5633
Behälter mit Schraubverschluss
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Stuhlprobensammlung
Made of PS, with PE screw cap and spoon.
  • Disposable
  • Available sterile or non sterile
  • Good chemical resistance
  • Lightweight