3-Nitroanilin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: m-Nitroaniline
128361000 128365000
ACRO128361000EA 34.2 EUR
ACRO128361000 ACRO128365000
3-Nitroanilin 98%
3-Nitroanilin
Formel: C₆H₆N₂O₂
Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 111…114 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 196 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007782
CAS-Nummer: 99-09-2
EINECS: 202-729-1
UN-Nummer: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06679
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to ochre to orange Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
GC ≥97.5 %