Flaschen, weithalsig, runde Packer, mit Schraubverschluss, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
209673 209674 209675 209676
WHEA209673EA 266 EUR
WHEA209673 WHEA209674 WHEA209675 WHEA209676
Flaschen, weithalsig, runde Packer, mit Schraubverschluss, WHEATON®
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, natural, with with PP screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Pre-attached screw cap with foamed PE liner
  • Good thermal resistance
Wide mouth ideal for solids.