Kryoboxen, KeepIT-100™, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
W651703-B W651703-G W651703-P W651703-R W651703-W W651703-Y W651704-B W651704-G W651704-P W651704-R W651704-W W651704-Y W651702-B W651702-G W651702-P W651702-R W651702-W W651702-Y
479-2104EA 288 EUR
479-2104 479-2103 479-2101 479-2100 479-2099 479-2102 479-2110 479-2109 479-2107 479-2106 479-2105 479-2108 479-2098 479-2097 479-2095 479-2094 479-2093 479-2096
Kryoboxen, KeepIT-100™, WHEATON®
Boxen Kryoboxen
Kunststoff, farbig
  • Dank der Ausstattung der Box wird ein unnötiges Einsetzen oder Herausnehmen der Proben zum Scannen vermieden
  • Rückverfolgbarkeit für Hunderter-Gruppen
  • Macht die Bearbeitung einzelner Proben unnötig und beeinträchtigt so die Probenintegrität nicht
Einzigartiges Design mit Stanzlöchern im Boden, um das Ablesen/Scannen der mit einem 2D-Barcode versehenen Einsätze der CryoELITE™ Röhrchen zu erleichtern und zudem ein schnelleres Abtropfen von Flüssigstickstoff zu ermöglichen.
Die KeepIT-100™ ist mit einer transparenten, eingekerbten Abdeckung versehen, die eine schnelle Probenidentifikation ermöglicht. Das lösungsmittelbeständige Gitter (1 bis 100) hält kryogenen Temperaturen stand und bietet Platz für Etiketten und Spezialstifte. Die durchsichtige Abdeckung passt gut zu den farbigen Kappen der Kryoröhrchen. Diese ermöglichen die Probenidentifikation bei geschlossener Box über einen Farbcode. Nimmt bis zu 100 Kryoröhrchen (2 ml) mit Innengewinde auf. Standard-Grundfläche, passend für Fächer von Flüssigstickstoffbehältern und Schubladen von Tiefkühlgeräten.