N,N-Dibutylanilin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L13390.06
L13390.14
L13390.06EA
28.6
EUR
L13390.06
L13390.14
N,N-Dibutylanilin ≥97%
N,N-Dibutylanilin
Purity: 97%
CAS No.: 613-29-6
Molecular Formula: C14H23N
Formula Weight: 205.35
Flash Point:
Formel:
(C₆H₅)N(CH₂CH₂CH₂CH₃)₂ Siedepunkt: 269…270 °C Schmelzpunkt: –32 °C Dichte: 0.906 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00035799 CAS-Nummer: 613-29-6 EINECS: 210-335-6 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |