3-Iodanisol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-iodoanisole
A14208.06 A14208.14
A14208.06EA 32.7 EUR
A14208.06 A14208.14
3-Iodanisol ≥98%
3-Iodanisol
Purity: 98% CAS No.: 766-85-8 Molecular Formula: C7H7IO Formula Weight: 234.04 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6130 Boiling Point: 243-244° Beilstein Reference: 1858896 MDL No.: MFCD00001048
Formel: C₇H₇IO
Siedepunkt: 243…244 °C
Dichte: 1.780
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001048
CAS-Nummer: 766-85-8
EINECS: 212-173-1