2-Iodanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A13059.06
A13059.14
A13059.18
A13059.22
A13059.06EA
40.3
EUR
A13059.06
A13059.14
A13059.18
A13059.22
2-Iodanilin ≥98%
2-Iodanilin
Purity: 98+%
CAS No.: 615-43-0
Molecular Formula: C6H6IN
Formula Weight: 219.03
Flash Point:
Formel:
C₆H₆IN Siedepunkt: 263 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 53…57 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007680 CAS-Nummer: 615-43-0 EINECS: 210-426-0 |