2-Iodanilin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
122300050 122300250 122301000
ACRO122300050EA 41 EUR
ACRO122300050 ACRO122300250 ACRO122301000
2-Iodanilin 98%
2-Iodanilin
Formel: C₆H₆IN
Siedepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 53…58 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007680
CAS-Nummer: 615-43-0
EINECS: 210-426-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige to brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 58 °C
GC ≥97.5 %