Iodbenzol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Phenyliodide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20730.0100
8.20730.0250
8.20730.0100EA
128
EUR
8.20730.0100
8.20730.0250
Iodbenzol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Iodbenzol
Formel:
C₆H₅I Molekulargewicht: 204.01 g/mol Siedepunkt: 188 Schmelzpunkt: –30 °C Dichte: 1.838 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 74 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001029 CAS-Nummer: 591-50-4 EINECS: 209-719-6 Merck Index: 13,05051 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.34 g/l (30 °C) (experimental) |
Melting Point | -30 °C |
Molar Mass | 204.01 g/mol |
Boiling Point | 187 - 189 °C |
Vapor Pressure | 1.41 hPa (25 °C) |
Flash Point | 77 °C |
Refractive Index | 1.6198 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.83 g/cm3 (20 °C) |