1,3-Diiodbenzol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
407740050 407740250
ACRO407740050EA 37.6 EUR
ACRO407740050 ACRO407740250
1,3-Diiodbenzol 98%
1,3-Diiodbenzol
Formel: C₆H₄I₂
Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 33…37 °C
Dichte: 2,47 g/cm³
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00041731
CAS-Nummer: 626-00-6
EINECS: 210-921-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to beige Powder or crystals or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 37 °C
GC ≥97.5 %