1,2-Diiodbenzol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
218400050 218400200
ACRO218400050EA 107 EUR
ACRO218400050 ACRO218400200
1,2-Diiodbenzol 98%
1,2-Diiodbenzol
Formel: C₆H₄I₂
Siedepunkt: 152 °C (15 mmHg)
Dichte: 2,52 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001038
CAS-Nummer: 615-42-9
EINECS: 210-425-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %