3-Fluor-4-nitrophenol
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
SB01916.1 SB01916.10 SB01916.50
MAYBSB01916.1EA 0 EUR
MAYBSB01916.1 MAYBSB01916.10 MAYBSB01916.50
3-Fluor-4-nitrophenol
3-Fluor-4-nitrophenol
Formel: C₆H₄FNO₃
Schmelzpunkt: 90…92 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041251
CAS-Nummer: 394-41-2
EINECS: 206-895-6