2-Fluor-4-nitrophenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A13134.06
A13134.14
A13134.06EA
79.9
EUR
A13134.06
A13134.14
2-Fluor-4-nitrophenol ≥98%
2-Fluor-4-nitrophenol
Purity: 98+%
CAS No.: 403-19-0
Molecular Formula: C6H4FNO3
Formula Weight: 157.10
Melting Point: 117-121°
Beilstein Reference: 1944995
Formel:
C₆H₄FNO₃ Schmelzpunkt: 117…121 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051970 CAS-Nummer: 403-19-0 |