2-Fluor-6-nitrophenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
6-Fluoro-2-nitrophenol
L08851.03
L08851.06
L08851.03EA
63.7
EUR
L08851.03
L08851.06
2-Fluor-6-nitrophenol ≥98%
2-Fluor-6-nitrophenol
Purity: 98+%
CAS No.: 1526-17-6
Molecular Formula: C6H4FNO3
Formula Weight: 157.10
Melting Point: 91-94°
Beilstein Reference: 1870307
Formel:
C₆H₄FNO₃ Schmelzpunkt: 91…94 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042446 CAS-Nummer: 1526-17-6 EINECS: 216-199-4 |