Pentafluoranisol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3,4,5,6-Pentafluoroanisole
B23928.06
B23928.14
B23928.22
B23928.06EA
34.1
EUR
B23928.06
B23928.14
B23928.22
Pentafluoranisol ≥98%
Pentafluoranisol
Purity: 98%
CAS No.: 389-40-2
Molecular Formula: C7H3F5O
Formula Weight: 198.09
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4090
Melting Point: -38°
Boiling Point: 136-138°
Beilstein Reference: 2052664
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000289
Formel:
C₇H₃F₅O Siedepunkt: 136…138 °C Schmelzpunkt: –38 °C Dichte: 1.50 Flammpunkt: 32 °C (89 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000289 CAS-Nummer: 389-40-2 EINECS: 206-866-8 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |