Sanger's Reagenz ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,3-Dinitro-4-fluorobenzene, 2,4-Dinitrofluorobenzene, 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
A11871.14 A11871.06 A11871.22
A11871.14EA 92.9 EUR
A11871.14 A11871.06 A11871.22
Sanger's Reagenz ≥99%
Sanger's Reagenz
Purity: 99% CAS No.: 70-34-8 Molecular Formula: C6H3FN2O4 Formula Weight: 186.10 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5690 Melting Point: 24-30° Boiling Point: 296° Beilstein Reference: 398632 Merck Reference: 14,4172 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007056
Formel: C₆H₃FN₂O₄
Siedepunkt: 296 °C
Schmelzpunkt: 24…30 °C
Dichte: 1.482
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007056
CAS-Nummer: 70-34-8
EINECS: 200-734-3
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,4172