1-Fluor-4-nitrobenzol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Fluoronitrobenzene, 1-Fluoro-4-nitrobenzene
119491000 119495000
ACRO119491000EA 59.6 EUR
ACRO119491000 ACRO119495000
1-Fluor-4-nitrobenzol 99%
1-Fluor-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₄FNO₂
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 27 °C
Dichte: 1.33 g/cm³
Flammpunkt: 83 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007282
CAS-Nummer: 350-46-9
EINECS: 206-502-8
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to dark brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5302 to 1.5322 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %