1-Fluor-2-nitrobenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: o-Fluoronitrobenzene, 2-Fluoronitrobenzene
A13852.0B A13852.18 A13852.30
A13852.0BEA 352 EUR
A13852.0B A13852.18 A13852.30
1-Fluor-2-nitrobenzol ≥99%
1-Fluor-2-nitrobenzol
Purity: 99% CAS No.: 1493-27-2 Molecular Formula: C6H4FNO2 Formula Weight: 141.10 Flash Point: 94°(201°F) Physical Form: Liquid Density: 1.340 Refractive Index: 1.5317 Melting Point: -8° Boiling Point: 215° Beilstein Reference: 607262 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007048
Formel: C₆H₄FNO₂
Siedepunkt: 215 °C
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 1.340
Flammpunkt: 94 °C (201 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007048
CAS-Nummer: 1493-27-2
EINECS: 216-088-0
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III