1,3-Difluor-4-nitrobenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,4-Difluoro-1-nitrobenzene, 2,4-Difluoronitrobenzene
A13249.14
A13249.22
A13249.36
A13249.14EA
29.5
EUR
A13249.14
A13249.22
A13249.36
1,3-Difluor-4-nitrobenzol ≥98%
1,3-Difluor-4-nitrobenzol
Purity: 98%
CAS No.: 446-35-5
Molecular Formula: C6H3F2NO2
Formula Weight: 159.09
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5130
Melting Point: 9-10°
Boiling Point: 203-204°
Beilstein Reference: 2048034
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007050
Formel:
C₆H₃F₂NO₂ Siedepunkt: 203…204 °C Schmelzpunkt: 9…10 °C Dichte: 1.450 Flammpunkt: 90 °C (194 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007050 CAS-Nummer: 446-35-5 EINECS: 207-167-0 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |